Learn More
Diacetato de dihidrofluoresceína, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15497059 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15497059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65759.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Colorante fluorescente para la detección de oxidantes intracelulares
Fluorescent dye for detecting intracellular oxidants
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35340-49-9
Fórmula molecular C24H18O7
Peso molecular (g/mol) 418.401
Número MDL MFCD00005056
Clave InChI YKSJJXGQHSESKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrofluorescein diacetate, 2-3,6-diacetoxy-9h-xanthen-9-yl benzoic acid, diacetyldihydrofluorescein, 2-3,6-diacetoxy-9h-xanth-9-yl benzoic acid, 2-3,6-bis acetyloxy-9h-xanthen-9-yl benzoic acid, dihydrofluorescein diacetate h2fda, 2-3,6-diacetyloxy-9h-xanthen-9-yl benzoic acid, 2-3,6-bis acetyloxy-9h-xanthen-9-yl benzoic acid #
PubChem CID 629056
Nombre IUPAC ácido 2-(3,6-diacetiloxi-9H-xanthen-9-il)benzoico
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C(C3=C(O2)C=C(C=C3)OC(=O)C)C4=CC=CC=C4C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrofluorescein diacetate
Punto de fusión 213°C to 215°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Beilstein 364167
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.39
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo