CAS RN 35309-35-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil 5-Oxopirrolidina-3-carboxilato, TRC
CAS: 35309-35-4 Fórmula molecular: C6H9NO3 Peso molecular (g/mol): 143.14 Sinónimo: 2-Oxo-4-pyrrolidinecarboxylic Acid Methyl Ester,5-Oxo-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Methyl Ester Nombre IUPAC: Metil 5-oxopirrolidina-3-carboxilato SMILES: O=C1NCC(C(OC)=O)C1