Learn More
Metil 5-Oxopirrolidina-3-carboxilato, TRC
Código de producto. 30474702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474702 10 g 10 g
30469135 1 g 1 g
30465019 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32469010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35309-35-4
Fórmula molecular C6H9NO3
Peso molecular (g/mol) 143.14
Sinónimo 2-Oxo-4-pyrrolidinecarboxylic Acid Methyl Ester, 5-Oxo-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC Metil 5-oxopirrolidina-3-carboxilato
SMILES O=C1NCC(C(OC)=O)C1
Specifica
Nombre del producto químico o material Methyl 5-Oxopyrrolidine-3-carboxylate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-5(8)7-3-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.06
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.