accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOCl

CAS RN 35271-74-0

IUPAC Nombre: 3-(4-chlorophenyl)pentanedioate
Sinónimos: 3-(4-chlorophenyl)pentanedioate
Peso molecular (g/mol): 240.64
Fórmula molecular: C11H9ClO4
InChi Key: URXVLIVRJJNJII-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [O-]C(=O)CC(CC([O-])=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados