Learn More
Ácido 3-(4-clorofenil)glutárico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid |
| CAS | 35271-74-0 |
| Fórmula molecular | C11 H11 Cl O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11ClO4/c12-9-3-1-7(2-4-9)8(5-10(13)14)6-11(15)16/h1-4,8H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)CC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(4-clorofenil)pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 242.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.0346 |