Learn More
Ácido 3-(4-clorofenil)glutárico, Mikromol™
Código de producto. 17972966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972966 25 mg 25 miligramos
17921126 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17972966 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1235.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-(4-clorofenil)glutárico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid
CAS 35271-74-0
Nombres de analitos o componentes 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H11 Cl O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11ClO4/c12-9-3-1-7(2-4-9)8(5-10(13)14)6-11(15)16/h1-4,8H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES OC(=O)CC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC Ácido 3-(4-clorofenil)pentanodioico
Peso molecular (g/mol) 242.66
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0346 g/mol