accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClClCl

CAS RN 352439-08-8

IUPAC Nombre: 1,3,5-trichloro-2-methoxybenzene
Sinónimos: tyrene C7H5cl3O
Peso molecular (g/mol): 211.47
Fórmula molecular: C7H5Cl3O
InChi Key: WCVOGSZTONGSQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)