Learn More
2,4,6-tricloroanisol-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trichloroanisole D5 |
| CAS | 352439-08-8 |
| Fórmula molecular | C7 2H5 Cl3 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3 H,1H3/i1D3,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(Cl)c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-tricloro-2,4-dideuterio-6-(trideuteriometoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 216.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.972 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |