Learn More
2,4,6-tricloroanisol D5 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trichloroanisole D5 |
| CAS | 352439-08-8 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C7 2H5 Cl3 O |
| Cantidad | 1 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3/i1D3,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(OC([2H])([2H])[2H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-tricloro-2,4-dideuterio-6-(trideuteriometoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 216.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.972 g/mol |