CAS RN 352431-14-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(4-Cloro-2-metilfenoxi-2,3,5-d3)ácido acético, TRC
CAS: 352431-14-2 Fórmula molecular: C9 2H3 H6 Cl O3 Peso molecular (g/mol): 203.64 Sinónimo: Acetic acid, (4-chloro-2-methylphenoxy-2,3,5-d3)- (9CI),MCPA-d3,MCPA D3 (phenyl D3) Nombre IUPAC: 2-(4-cloro-2,3,5-trideuterio-6-metilfenoxi)ácido acético SMILES: [2H]c1c([2H])c(OCC(=O)O)c(C)c([2H])c1Cl
2
Ácido (4-cloro-2-metilfenoxi-d3)acético, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.