Learn More
(4-Cloro-2-metilfenoxi-2,3,5-d3)ácido acético, TRC
Código de producto. 30365053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30365053 1 mg
30364194 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30365053 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6020051MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352431-14-2
Fórmula molecular C9 2H3 H6 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 203.64
Sinónimo Acetic acid, (4-chloro-2-methylphenoxy-2,3,5-d3)- (9CI), MCPA-d3, MCPA D3 (phenyl D3)
Nombre IUPAC 2-(4-cloro-2,3,5-trideuterio-6-metilfenoxi)ácido acético
SMILES [2H]c1c([2H])c(OCC(=O)O)c(C)c([2H])c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MCPA D3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClO3/c1-6-4-7(10)2-3-8(6)13-5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)/i2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0429