accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOCH2OOH2COOCH2

CAS RN 3524-68-3

IUPAC Nombre: 3-hydroxy-2,2-bis[(prop-2-enoyloxy)methyl]propyl prop-2-enoate
Sinónimos: pentaerythrityl triacrylate
Peso molecular (g/mol): 298.29
Fórmula molecular: C14H18O7
InChi Key: HVVWZTWDBSEWIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados