Learn More
Triacrilato de pentarithritol (grado técnico), TRC
Código de producto. 30137161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137161 25 g 25 g
17923815 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137161 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP23051525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3524-68-3
Fórmula molecular C14H18O7
Peso molecular (g/mol) 298.29
Sinónimo SR 444, SR 444C, SR 444D, SR 444NS, SR 534, Sartomer 444, Sartomer SR 444, Setalux UV 2242, Light Acrylate DPE 3A, Light Acrylate PE 3A, Light Ester PE 3A, M 305, M 306, M 340, M 430, Miramer M 340, NK Ester A-TMM 3L New, NK Ester, A-TMN 3LM-N, NK Ester TMM 50T, Newfrontier PET 3, P 300, P 300 (Acrylate), PE 003, PE 3A, PET 3, PET 30, PET 3A, PETA, PETIA, PETRA;
Nombre IUPAC [2-(hidroximetil)-3-prop-2-enoiletil-2-(prop-2-enoileximetil)propil] prop-2-enoato
SMILES OCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentaerythritol Triacrylate (Technical Grade)
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O7/c1-4-11(16)19-8-14(7-15,9-20-12(17)5-2)10-21-13(18)6-3/h4-6,15H,1-3,7-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1053