Learn More
Triacrilato de pentaeritritol, estabilizado con 300-400 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
15446055 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15446055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 015705.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentaerythritol triacrylate
Nombre de nota Stabilized with 300 to 400ppm 4-methoxyphenol
CAS 3524-68-3
Color Incolora
Densidad 1.16 g/mL
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C14H18O7
Índice de refracción 1.484
Número MDL MFCD00009607
Cantidad 500 g
Beilstein 6598752
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo pentaerythritol triacrylate, peta, pentaerythrityl triacrylate, gafgard 233, kayarad pet 30, sartomer sr 444, aronix m 305, setalux uv 2242, light acrylate pe 3a, p 300 acrylate
Información de solubilidad Immiscible with water.
Clave InChI HVVWZTWDBSEWIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCC(CO)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
Nombre IUPAC [2-(hidroximetil)-3-prop-2-enoiletil-2-(prop-2-enoileximetil)propil] prop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 298.291
PubChem CID 19042
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.28
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentaerythritol triacrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentaerythritol tetraacrylate, Pentaerythritol triacrylate,Trimethylolpropane triacrylate