accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONOCH3

CAS RN 35202-54-1

IUPAC Nombre: 3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-triene-7-carbonitrile
Sinónimos: 3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-triene-7-carbonitrile
Peso molecular (g/mol): 189.21
Fórmula molecular: C11H11NO2
InChi Key: HJTHVTHXHHFXMJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1=CC2=C(C=C1OC)C(C2)C#N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados