Learn More
3,4-dimetoxibiciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trieno-7-carbonitrilo, Mikromol™
Descripción
3,4-dimetoxibiciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trieno-7-carbonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile |
| CAS | 35202-54-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11H11NO2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile, 1,2-Dihydro-4,5-dimethoxybenzocyclobutene-1-carbonitrile, 1-Cyano-4,5-dimethoxybenzocyclobutene, 4,5-Dimethoxy-1-cyanobenzocyclobutane, NSC 154410 |
| SMILES | COc1cc2CC(C#N)c2cc1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 189.21 |
| Cantidad | 25 mg |