CAS RN 3520-43-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
MedChemExpress JC-1
MedChemExpress JC-1 (CBIC2) is a fluorescent lipophilic carbocyanine dye used to measure mitochondrial membrane potential.