Learn More
MedChemExpress JC-1
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 5 mg/mL (7.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Peso molecular | 652.23 g/mol |
| CAS | 3520-43-2 |
| Sinónimo | CBIC2 |