CAS RN 35189-28-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Norgestimato, TRC
CAS: 35189-28-7 Fórmula molecular: C23 H31 N O3 Peso molecular (g/mol): 369.5 Sinónimo: Norgestimate,(3EZ)-13β-Ethyl-3-(hydroxyimino)-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-17-yl acetate,18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-(acetyloxy)-13-ethyl-, 3-oxime, (17α)-,D 138,Dexnorgestrel acetime,Norgestimate,ORF 10131,RWJ 10131,d-(17α)-17-Acetoxy-13-ethyl-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one oxime Nombre IUPAC: [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etililo-3-hidroxiimino-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantore-17-il] acetato SMILES: CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=NO)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(=O)C)C#C