Learn More
Norgestimato, TRC
Código de producto. 30137813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137813 5 mg 5 miligramos
18061440 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6860005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35189-28-7
Fórmula molecular C23 H31 N O3
Peso molecular (g/mol) 369.5
Sinónimo Norgestimate, (3EZ)-13β-Ethyl-3-(hydroxyimino)-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-17-yl acetate, 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-(acetyloxy)-13-ethyl-, 3-oxime, (17α)-, D 138, Dexnorgestrel acetime, Norgestimate, ORF 10131, RWJ 10131, d-(17α)-17-Acetoxy-13-ethyl-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one oxime
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etililo-3-hidroxiimino-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantore-17-il] acetato
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=NO)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(=O)C)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norgestimate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H31NO3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(24-26)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)27-15(3)25/h2,14,18-21,26H,4,6-13H2,1,3H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.2304
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.