Learn More
Norgestimato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norgestimate |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H31NO3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(24-26)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)27-15(3)25/h2,14,18-21,26H,4,6-13H2,1,3H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.2304 |
| Porcentaje de pureza | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?