CAS RN 35109-60-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bromkal 73-5PE, TRC
CAS: 35109-60-5 Fórmula molecular: C9 H7 Br5 O Peso molecular (g/mol): 530.67 Sinónimo: 1,3,5-Tribromo-2-(2,3-dibromopropoxy)benzene,2,3-Dibromopropyl 2,4,6-Tribromophenyl Ether,2,4,6-Tribromophenyl 2,3-Dibromopropyl Ether Nombre IUPAC: 1,3,5-tribromo-2-(2,3-dibromopropoxi)benceno SMILES: BrCC(Br)COc1c(Br)cc(Br)cc1Br