Learn More
Bromkal 73-5PE, TRC
Código de producto. 17948904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17948904 250 mg 250 miligramos
17947769 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17948904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB678800250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35109-60-5
Fórmula molecular C9 H7 Br5 O
Peso molecular (g/mol) 530.67
Sinónimo 1,3,5-Tribromo-2-(2,3-dibromopropoxy)benzene, 2,3-Dibromopropyl 2,4,6-Tribromophenyl Ether, 2,4,6-Tribromophenyl 2,3-Dibromopropyl Ether
Nombre IUPAC 1,3,5-tribromo-2-(2,3-dibromopropoxi)benceno
SMILES BrCC(Br)COc1c(Br)cc(Br)cc1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromkal 73-5PE
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7Br5O/c10-3-6(12)4-15-9-7(13)1-5(11)2-8(9)14/h1-2,6H,3-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.6414