accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrFFFSOONH2

CAS RN 351003-62-8

IUPAC Nombre: 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonamide
Sinónimos: 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Peso molecular (g/mol): 304.08
Fórmula molecular: C7H5BrF3NO2S
InChi Key: AHFGKYBAYSEBPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NS(=O)(=O)C1=C(C=C(Br)C=C1)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados