Learn More
4-Bromo-2-(trifluorometil)bencenosulfonamida, Thermo Scientific™
Código de producto. 10139639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10139639 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10139639 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00224DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
CAS 351003-62-8
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H5BrF3NO2S
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenesulphonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzene sulfonamide, pubchem11731, 4-bromo-2-trifluoromethyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethylbenzene sulfonamide, benzenesulfonamide,4-bromo-2-trifluoromethyl, benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl
Clave InChI AHFGKYBAYSEBPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(trifluorometil)bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 304.081
PubChem CID 2778392
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.08
Porcentaje de pureza 97%