CAS RN 350818-66-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Tetraclorotereftalato de dimetil-d6, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
2
Dimetil-d6 Tetracloroterreftalato, TRC
CAS: 350818-66-5 Fórmula molecular: C10 D6 Cl4 O4 Peso molecular (g/mol): 338 Sinónimo: Dimethyl-d6 Tetrachloroterephthalate,Dimethyl-d6 Tetrachloroterephthalate Nombre IUPAC: bis(trideuteriometil) 2,3,5,6-tetraclorobenceno-1,4-dicarboxilato SMILES: [2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(C(=O)OC([2H])([2H])[2H])c(Cl)c1Cl