Learn More
Dimetil-d6 Tetracloroterreftalato, TRC
Código de producto. 30363263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363263 0.5 mg 0.50 miligramo
30357071 5 mg 5 miligramos
30354306 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30363263 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1046410.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 350818-66-5
Fórmula molecular C10 D6 Cl4 O4
Peso molecular (g/mol) 338
Sinónimo Dimethyl-d6 Tetrachloroterephthalate
Nombre IUPAC bis(trideuteriometil) 2,3,5,6-tetraclorobenceno-1,4-dicarboxilato
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(C(=O)OC([2H])([2H])[2H])c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorthal-dimethyl-d6
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6Cl4O4/c1-17-9(15)3-5(11)7(13)4(10(16)18-2)8(14)6(3)12/h1-2H3/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.9397