CAS RN 34915-68-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bunitrolol, TRC
CAS: 34915-68-9 Fórmula molecular: C14 H20 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 248.32 Sinónimo: 2-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]benzonitrile (ACI),(±)-Bunitrolol,1-(2-Cyanophenoxy)-2-hydroxy-3-tert-butylaminopropane,1-tert-Butylamino-3-(2-cyanophenoxy)-2-propanol,1-tert-Butylamino-3-(2-nitrilophenoxy)-2-propanol,2-[3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropoxy]benzonitrile,Bunitrolol,dl-Bunitrolol Nombre IUPAC: 2-[3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]benzonitrilo SMILES: CC(C)(C)NCC(O)COc1ccccc1C#N