Learn More
Bunitrolol, TRC
Código de producto. 17974155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974155 100 mg 100 miligramos
17970895 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17974155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB689440100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34915-68-9
Fórmula molecular C14 H20 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 248.32
Sinónimo 2-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]benzonitrile (ACI), (±)-Bunitrolol, 1-(2-Cyanophenoxy)-2-hydroxy-3-tert-butylaminopropane, 1-tert-Butylamino-3-(2-cyanophenoxy)-2-propanol, 1-tert-Butylamino-3-(2-nitrilophenoxy)-2-propanol, 2-[3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropoxy]benzonitrile, Bunitrolol, dl-Bunitrolol
Nombre IUPAC 2-[3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]benzonitrilo
SMILES CC(C)(C)NCC(O)COc1ccccc1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bunitrolol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O2/c1-14(2,3)16-9-12(17)10-18-13-7-5-4-6-11(13)8-15/h4-7,12,16-17H,9-10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1525