CAS RN 34892-17-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Niclosamida Piperacesal, TRC
CAS: 34892-17-6 Fórmula molecular: C13H8Cl2N2O4 . C 4H10N2 Peso molecular (g/mol): 413.26 Sinónimo: Piperazine, Compd. With 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide SMILES: C1CNCCN1.C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)NC(=O)C2=C(C=CC(=C2)Cl)O