Learn More
Niclosamida Piperacesal, TRC
Código de producto. 30136848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136848 100 mg 100 miligramos
30135393 50 mg 50 miligramos
30008171 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136848 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN234040100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34892-17-6
Fórmula molecular C13H8Cl2N2O4 . C 4H10N2
Peso molecular (g/mol) 413.26
Sinónimo Piperazine, Compd. With 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide
SMILES C1CNCCN1.C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)NC(=O)C2=C(C=CC(=C2)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niclosamide Piperazinesalt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Cl2N2O4.C4H10N2/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15;1-2-6-4-3-5-1/h1-6,18H,(H,16,19);5-6H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.07