accessibility menu, dialog, popup

UserName

LiH3COOO

CAS RN 3483-11-2

IUPAC Nombre: lithium(1+) 3-oxobutanoate
Sinónimos: lithium(1+) acetoacetate
Peso molecular (g/mol): 108.02
Fórmula molecular: C4H5LiO3
InChi Key: UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Li+].CC(=O)CC([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados