Learn More
Acetoacetato de litio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium Acetoacetate |
| CAS | 3483-11-2 |
| Fórmula molecular | C4 H5 Li O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Oxo-butanoic Acid Lithium Salt, Acetoacetic Acid Lithium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Li+].CC(=O)CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | litio;3-oxobutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 108.022 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0399 |