CAS RN 348-75-4
IUPAC Nombre:
4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid
Sinónimos:
4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid
Peso molecular (g/mol):
156.1
Fórmula molecular:
C5H7F3O2
InChi Key:
FFZMMBKGTNDVRX-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(CC(O)=O)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 3-(trifluorometil)butírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 348-75-4 Fórmula molecular: C5H7F3O2 Peso molecular (g/mol): 156.104 Número MDL: MFCD00039533 Clave InChI: FFZMMBKGTNDVRX-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 3-trifluoromethylbutyric acid,3-trifluoromethyl butyric acid,4,4,4-trifluoro-3-methyl-butanoic acid,3-trifluoromethyl butanoic acid,3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid,butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-methyl,zlchem 1052,acmc-1aijc,3-trifluoromethylbutanoic acid PubChem CID: 136174 Nombre IUPAC: ácido 4,4,4-trifluoro-3-metilbutanoico SMILES: CC(CC(=O)O)C(F)(F)F