Learn More
Ácido 3-(trifluorometil)butírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378645 5 g 5 g
11368645 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12160.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 348-75-4 | C5H7F3O2 | 156.104 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348-75-4
Fórmula molecular C5H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 156.104
Número MDL MFCD00039533
Clave InChI FFZMMBKGTNDVRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethylbutyric acid, 3-trifluoromethyl butyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-methyl-butanoic acid, 3-trifluoromethyl butanoic acid, 3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-methyl, zlchem 1052, acmc-1aijc, 3-trifluoromethylbutanoic acid
PubChem CID 136174
Nombre IUPAC ácido 4,4,4-trifluoro-3-metilbutanoico
SMILES CC(CC(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)butyric acid
Punto de ebullición 90°C to 91°C (25 mmHg)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.359
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1760574
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.11
Porcentaje de pureza 97%