accessibility menu, dialog, popup

UserName

FNHN

CAS RN 348-26-5

IUPAC Nombre: 5-fluoro-1H-indazole
Sinónimos: 5-fluoro-1H-indazole
Peso molecular (g/mol): 136.13
Fórmula molecular: C7H5FN2
InChi Key: LIWIWTHSKJBYDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C2NN=CC2=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados