Learn More
5-Fluoro-1H-indazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoro-1H-indazole |
| CAS | 348-26-5 |
| Punto de fusión | 122°C to 124°C |
| Fórmula molecular | C7H5FN2 |
| Número MDL | MFCD04972877 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-fluoroindazole, 5-fluoro-2h-indazole, 1h-indazole, 5-fluoro, chembl16076, 5-fluoranyl-1h-indazole, 2h-indazole, 5-fluoro, acmc-209zy1, indazole, 5-fluoro, 5-fluoro-1h-indazole |
| Clave InChI | LIWIWTHSKJBYDW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC2=C(C=C1F)C=NN2 |
| Nombre IUPAC | 5-fluoro-1H-indazol |
| Mehr anzeigen |