accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOOONHOO

CAS RN 3479-47-8

IUPAC Nombre: 4-(benzyloxy)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-oxobutanoic acid
Sinónimos: 4-(benzyloxy)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-oxobutanoic acid
Peso molecular (g/mol): 357.36
Fórmula molecular: C19H19NO6
InChi Key: VUKCNAATVIWRTF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)