Learn More
Éster 4-bencílico del ácido N-benciloxicarbonil-L-aspártico, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11378165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378165 5 g 5 g
11368165 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378165 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08436.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza ampliamente como intermedio farmacéutico y en la industria alimentaria.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3479-47-8
Fórmula molecular C19H19NO6
Peso molecular (g/mol) 357.36
Número MDL MFCD00037820
Clave InChI VUKCNAATVIWRTF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo z-asp obzl-oh, cbz-asp obzl-oh, n-cbz-l-aspartic acid 4-benzyl ester, z-l-aspartic acid 4-benzyl ester, n-benzyloxycarbonyl-l-aspartic acid 4-benzyl ester, 4-benzyl hydrogen n-phenylmethoxy carbonyl-l-aspartate, s-4-benzyloxy-2-benzyloxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-carbobenzoxy-l-aspartic acid 4-benzyl ester, 2s-4-oxo-4-phenylmethoxy-2-phenylmethoxycarbonylamino butanoic acid, 2s-4-benzyloxy-2-benzyloxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid
PubChem CID 47602
Nombre IUPAC 4-(benzyloxy)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-oxobutanoic acid
SMILES OC(=O)C(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 4-benzyl ester
Punto de fusión 105°C to 107°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2065292
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.37
Porcentaje de pureza ≥98%