Learn More
4-Bencil N-Carbobenzoxi-L-aspartato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyl N-Carbobenzoxy-L-aspartate |
| CAS | 3479-47-8 |
| Fórmula molecular | C19H19NO6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19NO6/c21-17(25-12-14-7-3-1-4-8-14)11-16(18(22)23)20-19(24)26-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16H,11-13H2,(H,20,24)(H,22,23)/t16-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H](CC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-4-oxo-4-fenilmetoxi-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 357.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.1212 |