accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNHO

CAS RN 34770-60-0

IUPAC Nombre: 4-methylpiperazin-2-one
Sinónimos: 4-methylpiperazin-2-one
Peso molecular (g/mol): 114.15
Fórmula molecular: C5H10N2O
InChi Key: KVIZTDNKHOCNAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1CCNC(=O)C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados