Learn More
1-Metil-3-piperazinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434078 1 g 1 g
15444078 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57633.03
Solicitar formato a granel o personalizado
It is a useful piperazine and also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una piperazina útil y también se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34770-60-0
Fórmula molecular C5H10N2O
Peso molecular (g/mol) 114.15
Número MDL MFCD11870124
Clave InChI KVIZTDNKHOCNAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-oxopiperazine, 1-methyl-3-piperazinone, 1-methylpiperazin-3-one, piperazinone, 4-methyl, pubchem23318, 1-methyl-3-piperizinone, 4-methyl-2-piperazinone, 4-methyl-piperazin-2-one, 2-piperazinone,4-methyl
PubChem CID 13704283
Nombre IUPAC 4-metilpiperazin-2-ona
SMILES CN1CCNC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-piperazinone
Punto de fusión 84°C to 90°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 95%