accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3470-98-2

IUPAC Nombre: 1-butylpyrrolidin-2-one
Sinónimos: 2-pyrrolidinone, 1-butyl-
Peso molecular (g/mol): 141.21
Fórmula molecular: C8H15NO
InChi Key: BNXZHVUCNYMNOS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCN1CCCC1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados