Learn More
1-butilpirrolidin-2-ona, TRC
Código de producto. 30328863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328863 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30328863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB700583500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butylpyrrolidin-2-one
CAS 3470-98-2
Fórmula molecular C8H15NO
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Butyl-2-pyrrolidinone (ACI), 1-Butyl-2-pyrrolidone, Genagen NBP, N-Butyl-2-pyrrolidinone, N-Butyl-2-pyrrolidone, N-Butylbutyrolactam, N-Butylpyrrolidinone, N-Butylpyrrolidone, 2-Pyrrolidinone, 1-butyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8(9)10/h2-7H2,1H3
SMILES CCCCN1CCCC1=O
Nombre IUPAC 1-butilpirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 141.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1154