Learn More
N-butil-2-pirrolidona, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30316222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30316222 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30316222 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DRECA10931640
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025