CAS RN 34622-39-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 6-Oxo-L-pipecólico, TRC
CAS: 34622-39-4 Fórmula molecular: C6H9NO3 Peso molecular (g/mol): 143.14 Sinónimo: L-Pyro-alpha-aminoadipic Acid,L-Pyrohomoglutamic Acid,(2S)-6-Oxopipecolic Acid(S)-6-Oxopiperidine-2-carboxylic Acid,L-6-Oxo Nombre IUPAC: (2S)-6-oxopiperidina-2-ácido carboxílico SMILES: OC(=O)[C@@H]1CCCC(=O)N1