Learn More
Ácido 6-Oxo-L-pipecólico, TRC
Código de producto. 30137325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137325 5 g 5 g
30011829 500 mg 500 miligramos
30007850 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8588155G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34622-39-4
Fórmula molecular C6H9NO3
Peso molecular (g/mol) 143.14
Sinónimo L-Pyro-alpha-aminoadipic Acid, L-Pyrohomoglutamic Acid, (2S)-6-Oxopipecolic Acid(S)-6-Oxopiperidine-2-carboxylic Acid, L-6-Oxo
Nombre IUPAC (2S)-6-oxopiperidina-2-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Oxo-L-pipecolic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-3-1-2-4(7-5)6(9)10/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0582