CAS RN 34604-55-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3-Hidroxi Lidocaína, TRC
CAS: 34604-55-2 Fórmula molecular: C14 H22 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 250.34 Sinónimo: Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-,2-(Diethylamino)-N-(3-hydroxy-2,6-dimethyl-phenyl)acetamide,Lidocaine-3-hydroxy Nombre IUPAC: 2-(dietilamino)-N-(3-hidroxi-2,6-dimetilfenil)acetamida SMILES: CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C
2
Lidocaína-3-hidroxi 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.