Learn More
Lidocaína-3-hidroxi 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310494 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310494 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14629850AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Lidocaine
CAS 34604-55-2
Nombres de analitos o componentes 3-Hydroxy Lidocaine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H22 N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(6-2)9-13(18)15-14-10(3)7-8-12(17)11(14)4/h7-8,17H,5-6,9H2,1-4H3,(H,15,18)
SMILES CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)-N-(3-hidroxi-2,6-dimetilfenil)acetamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 250.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1681 g/mol