Learn More
3-Hidroxi Lidocaína, TRC
Código de producto. 30012004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012004 10 mg 10 miligramos
30011281 1 mg 1 miligramo
30009660 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94382010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34604-55-2
Fórmula molecular C14 H22 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 250.34
Sinónimo Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-, 2-(Diethylamino)-N-(3-hydroxy-2,6-dimethyl-phenyl)acetamide, Lidocaine-3-hydroxy
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)-N-(3-hidroxi-2,6-dimetilfenil)acetamida
SMILES CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Lidocaine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(6-2)9-13(18)15-14-10(3)7-8-12(17)11(14)4/h7-8,17H,5-6,9H2,1-4H3,(H,15,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1681
Porcentaje de pureza >95%