accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3H3COOOHONHOOCH3CH3H3C

CAS RN 34582-32-6

IUPAC Nombre: 4-(tert-butoxy)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-oxobutanoic acid
Sinónimos: 4-(tert-butoxy)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-oxobutanoic acid
Peso molecular (g/mol): 289.33
Fórmula molecular: C13H23NO6
InChi Key: RAUQRYTYJIYLTF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados